50920
Guanidine acetate salt
≥99%
Synonyme(s) :
Guanidinium monoacetate
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
Clé InChI
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable