660434
Octanethiol functional gold nanoparticles
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Synonyme(s) :
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
823,00 €
About This Item
823,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
nanoparticles
Forme
nanoparticles
solution
Concentration
2 % (w/v) in toluene
Taille des particules
3-5 nm (TEM)
Densité
0.9308 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)