Principaux documents
8.20509
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylurea
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
50 G
134,00 €
134,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
134,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
209-957-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
178-183 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(C)C(=O)N
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
Clé InChI
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable