M86804
N-Methylurea
97%
Synonyme(s) :
1-Methylurea, N-Methylurea
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystals
Chaîne SMILES
CNC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
Clé InChI
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable