Documents
8.20430
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Dichloroaniline
About This Item
Formule linéaire :
2,6-(Cl)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
210-160-5
Pression de vapeur
<0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
Point d'ébullition
97 °C/7 hPa
Pf
35-38 °C
Température de transition
flash point 118 °C
Densité
1.275 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 35 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup