Documents
8.00181
Sigma-Aldrich
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-177-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3.8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C (DIN 51794)
Puissance
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
Point d'ébullition
141 °C/1013 hPa
Pf
13 °C
Température de transition
flash point 46 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
119.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.5 °C - closed cup