Principaux documents
D38405
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromoaniline
98%
100 G
227,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
227,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.92
Beilstein:
2206653
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
78-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dibromoaniline can be used as:
  • A starting material to synthesize acetylenic amine by reacting with trimethylsilylacetylene, which is used as a ligand to prepare the bis-amido complex of Ti(IV).[1]
  • A substrate in the Pd-catalyzed ortho-selective cross-coupling reactions of dihaloarenes with Grignard reagents.[2]
  • A reactant to prepare dialkyl-substituted aminoaryl sulfides using a Grignard reagent.[3]
  • A starting material to synthesize substituted 2-mercapto benzimidazoles.[4]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
A facile one-pot preparation of alkyl aminoaryl sulfides for the synthesis of GW7647 as an agonist of peroxisome proliferator-activated receptor α
Ham J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5781-5784 (2006)
Copper (I)-catalyzed synthesis of substituted 2-mercapto benzimidazoles
Murru S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(5), 2217-2220 (2009)
DHTP Ligands for the Highly Ortho-Selective, Palladium-Catalyzed Cross-Coupling of Dihaloarenes with Grignard Reagents: A Conformational Approach for Catalyst Improvement
Ishikawa S and Manabe K
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(4), 784-787 (2010)
Synthesis and crystal structure of (η5-C5H5)2 Ti(NH (2, 4-(C CSiMe3) 2C6H3)) 2
Zhang L, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 35(9), 673-677 (2005)