Documents
D38804
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromoaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.92
Numéro Beilstein :
2207094
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
262-264 °C (lit.)
Pf
80-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Tapan K Pal et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(52), 19064-19070 (2015-11-21)
By using a bent tetracarboxylic acid ligand that incorporates a pendent-NH2 functional group, a 3D Zn(II)-framework (1) based on Zn2 (CO2)4 secondary building units and Zn12 (CO2)24 supramolecular building blocks has been synthesized. Framework 1 is thermally less stable, which