Principaux documents
8.20392
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxy-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Diethoxy-2-propanol, Glycerol α,γ-diethyl ether
50 ML
72,20 €
250 ML
269,00 €
72,20 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
72,20 €
250 ML
269,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
223-736-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,20 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC(O)COCC)CC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable