469424
Methyl (2R)-glycidate
optical purity ee: 94% (GLC), 97%
Synonyme(s) :
Methyl (R)-oxiranecarboxylate
291,00 €
About This Item
291,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 94% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Densité
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
162.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter