Principaux documents
S433292
1,3-DIETHOXY-2-PROPANOL
AldrichCPR
S433292-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S433292-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.204
Numéro MDL:
158,00 €