Documents
8.18801
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol
(mixture of meso- D- and L-form) for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
208-173-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
395 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
3.1-11.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Point d'ébullition
180-182 °C/1013 hPa
Pf
18-20 °C
Température de transition
flash point 96 °C (DIN 51758)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
Clé InChI
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.000 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup