Principaux documents
8.18727
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
25 ML
50,90 €
100 ML
152,00 €
50,90 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
50,90 €
100 ML
152,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
233-892-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,90 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
10 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
43 °C/11 hPa
Température de transition
flash point 40 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
Clé InChI
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup