Principaux documents
40212
Supelco
Bromoform solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CHBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 601
suitable for EPA 601
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Bromoform can be used as a solvent in palynological preparation.[1] It is the largest form of available atmospheric organic bromine.[2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Air?sea flux of bromoform: Controls, rates, and implications
Quack B and Wallace.R.W.D
Global Biogeochemical Cycles, 17 (2003)
Sodium polytungstate, a new non-toxic alternative to bromoform in heavy liquid separation
Munsterman D and Kerstholt S
Review of Palaeobotany and Palynology, 91, 417-422 (1996)
Bichismita Sahu et al.
The Journal of organic chemistry, 74(6), 2601-2604 (2009-02-26)
Addition of bromoform to conjugated nitroalkenes in the presence of Mg provided beta-tribromomethyl nitroalkanes in good to excellent yields and diastereoselectivity. These novel Michael adducts, formed under radical conditions, underwent elimination of HBr in the same pot under reflux to
Szilvia Pothoczki et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 22(40), 404211-404211 (2011-03-10)
New neutron and x-ray diffraction measurements are reported on liquid chloroform, CHCl(3), and bromoform, CHBr(3). Experimental total scattering structure factors have been interpreted by the reverse Monte Carlo method of structural modelling. Partial radial distribution functions, intramolecular bond angle distributions
Lisa George et al.
The Journal of chemical physics, 135(12), 124503-124503 (2011-10-07)
Iso-polyhalomethanes are known reactive intermediates that play a pivotal role in the photochemistry of halomethanes in condensed phases. In this work, iso-bromoform (iso-CHBr(3)) and its deuterated isotopomer were characterized by matrix isolation infrared and UV/visible spectroscopy, supported by ab initio
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.