Principaux documents
8.18053
Sigma-Aldrich
Sodium cyanoborohydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate
5 G
64,00 €
10 G
81,30 €
25 G
173,00 €
8180530250
830,00 €
500 G
1 470,00 €
64,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
64,00 €
10 G
81,30 €
25 G
173,00 €
8180530250
830,00 €
500 G
1 470,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3BNNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
Numéro de classement CE :
247-317-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
241-243 °C
Température de transition
flash point 70 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 28 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[B+3].N#[C-].[H-].[H-].[H-]
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
Clé InChI
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C