Principaux documents
8.17054
SAFC
Gluconate de sodium
E 576
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Gluconate de sodium
5 KG
223,00 €
50 KG
895,00 €
223,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
223,00 €
50 KG
895,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NaO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E576
Numéro de classement CE :
208-407-7
223,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
170-175 °C
Solubilité
590 g/L
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Application
Le gluconate de sodium est généralement utilisé comme agent tampon et chélateur. Le gluconate de sodium E576 peut être utilisé dans les processus pharmaceutiques et comme additif alimentaire.
Clause de non-responsabilité
La substance chimique 8.17054 n'est pas enregistrée au titre du règlement REACH, car elle ne peut être utilisée que dans les médicaments à usage humain ou vétérinaire ou les aliments destinés à la consommation humaine et animale exemptés d'enregistrement selon l'article 2 du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable