Principaux documents
Z325805
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions
12 EA
73,20 €
73,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
73,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
73,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glas®
Agence
according to DIN 12 697
Caractéristiques
class AS
graduation
subdivision 0.01 mL
partial delivery
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
BRAND 27722
Plage de mesure
accuracy: 0.01 mL
Capacité
1 mL , with 0.01 subdivisions
Catégories apparentées
Description générale
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Autres remarques
BR27722 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.