8.15023
Cumene-D12
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonyme(s) :
Cumene-D12
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.3 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C (DIN 51794)
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-6.0 % (v/v)
Point d'ébullition
153 °C/1013 hPa
Pf
-96 °C
Température de transition
flash point 31 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°C)
31 °C