Principaux documents
1.05995
SAFC
(-)-Menthol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
1 KG
222,00 €
25 KG
2 972,00 €
222,00 €
Date d'expédition estimée le14 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
222,00 €
25 KG
2 972,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
218-690-9
222,00 €
Date d'expédition estimée le14 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
216 °C/1013 hPa
Pf
41-44 °C
Température de transition
flash point 101 °C
Solubilité
490 mg/L
Densité
0.890 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Menthol is a commonly used ingredient in food and pharmaceutical applications. In pharmaceutical applications, menthol has been used primarily for oral dosage forms.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3