Principaux documents
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
427-840-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.022 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
193-199 °C
Solubilité
12.7 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Clé InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3