Principaux documents
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
5 G
204,00 €
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
204,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid crystal
Pf
191-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Clé InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.