Principaux documents
1.00720
Supelco
Sulfuric acid fuming 65% SO3
Synonyme(s) :
Sulfuric acid fuming 65% SO3, Oleum
1 L
816,00 €
816,00 €
Date d'expédition estimée le26 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
816,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H2O4S · SO3 (1:2)
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
816,00 €
Date d'expédition estimée le26 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
105 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Concentration
64-66% (acidimetric, free SO3)
Résidus de calcination
≤0.02%
Couleur
clear to turbid colorless to brownish
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
64 °C/1013 hPa
Pf
1 °C
Densité
1.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
Clé InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless to brownish
Appearance of substance (visual): clear to turbid
Content of free SO₃ (acidimetric): 64 - 66 %
Residue on ignition: ≤ 0.02 %
The product may be present as a cloudy viscous liquid and form fine suspended particles
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable