Documents
8.14732
Sigma-Aldrich
Diisodecyl phthalate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diisodecyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisodecyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H46O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.66
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
247-977-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
250-267 °C/7 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 240 °C
Solubilité
0.00028 g/L
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Clé InChI
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Evaluating phthalate contaminant migration using thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry (TD–GC–MS): This study investigates the migration of phthalates, including diisodecyl phthalate, from materials like polyvinyl chloride, providing insights crucial for assessing exposure risks associated with everyday materials (Ouchi et al., 2019).
  • Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures: This research focuses on the health effects of various phthalates, emphasizing the potential endocrine-disrupting properties of compounds like diisodecyl phthalate, which are widely used in consumer products (Chen et al., 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.968
Identity (IR): passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
275.00 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)