Principaux documents
80153
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Phthalic acid di-n-octyl ester
100 ML
209,00 €
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
209,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Beilstein:
1915994
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485
Indice d'acide
≤3
Densité
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Clé InChI
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Di-n-octyl phthalate (DnOP) is ahigh-molecular-weight compound commonly used as a plasticizer to enhance theflexibility and durability of polyvinyl chloride (PVC) products. It is found ina wide range of applications, including toys, wires, detergents, adhesives,automotive plastics, medical devices, and personal care products. Additionally,DnOP is utilized in non-PVC applications such as coatings, rubber products, andsealants. [1] [2]
Application
  • Unified BARGE Method for Phthalate Migration: A simplified unified BARGE method has been proposed to assess the migration of phthalate esters from ingested PVC consumer products. This study focuses on the migration behaviors of phthalates like Di-n-octyl phthalate, aiding in regulatory assessments and consumer safety evaluations (Mohamed et al., 2023).
  • ECTFE Porous Membrane for Dehumidification: The development of an ECTFE porous membrane for dehumidification of gaseous streams through a membrane condenser introduces a novel application of membrane technology, potentially incorporating Di-n-octyl phthalate as a process agent, enhancing industrial gas separation and purification processes (Pan et al., 2022).
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Development of ecological risk assessment for Diisobutyl phthalate and di-n-octyl phthalate in surface water of China based on species sensitivity distribution model
Huan-Yu, Tao and Jiawei, et al.
Chemosphere, 307, 135932-135932 (2022)
Impacts of phthalate plasticisers?an emerging issues and concerns
Shincy, Fathima and Chitra, K
Journal of Veterinary Science and Technology, 9, 14-49 (2020)
B G Lake et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 54(3), 167-176 (1984-03-01)
The oral administration of di-n-octyl phthalate (DNOP), mono-n-octyl phthalate (MNOP), di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and clofibrate to young male Sprague-Dawley rats for 14 days resulted in liver enlargement. Morphological examination of liver sections from DEHP and clofibrate treated rats, but not
Xueling Wu et al.
Journal of hazardous materials, 176(1-3), 262-268 (2009-12-05)
Two bacterial strains were isolated from activated sludge using mixtures of phthalic acid esters (PAEs) as the sole source of carbon and energy. One of the isolates was identified as Gordonia sp. strain JDC-2 and the other as Arthrobacter sp.
Manori J Silva et al.
Toxicology, 210(2-3), 123-133 (2005-04-21)
Di-n-octyl phthalate (DnOP) is a plasticizer used in polyvinyl chloride plastics, cellulose esters, and polystyrene resins. The metabolism of DnOP results in the hydrolysis of one ester linkage to produce mono-n-octyl phthalate (MnOP), which subsequently metabolizes to form oxidative metabolites.