Documents
36934
Supelco
Bis(methylglycol) phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Dimethylglycol phthalate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro Beilstein :
2056929
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
230 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Bis(methylglycol) phthalate belongs to the class of phthalate esters widely used as plasticizers in plastic films.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. Bis(methylglycol) phthalate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in plastic food packaging materials using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry for successive single-surface migration study of phthalate esters from polythene film
Yang J, et al.
Food Control, 73, 1134-1143 (2017)
R Gollamudi et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 5(6), 368-371 (1985-12-01)
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) inhibited UDP-glucuronyltransferase activity of rat liver in vitro and in vivo. Diethyl phthalate and dimethoxyethyl phthalate also inhibited this enzyme in vitro. On the other hand, DEHP did not inhibit the activity of the cytosolic enzyme N-acetyltransferase; it
Wataru Naito et al.
Environmental monitoring and assessment, 115(1-3), 451-471 (2006-05-02)
Screening-level ecological risk assessments of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) for aquatic organisms in Japan were conducted using estimated statistical values based on surface water and sediment monitoring data and effect threshold values based on a large aquatic toxicity database. An alternative method
J Campbell et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 4(1), 35-41 (1984-02-01)
The rat foetus, in contrast with the maternal liver and placenta, has little or no ability to hydrolyse di-(2-methoxyethyl)-phthalate (DMEP) to mono-2-methoxyethyl)-phthalate (MMEP). At short times after the administration of DMEP to the dam on the 14th day of gestation
S L Cassidy et al.
Archives of toxicology, 53(1), 71-78 (1983-05-01)
Single dosages of DMEP (1,000-2,000 mg/kg), GMCH (50 mg/kg), ECH (25 and 50 mg/kg), FA (100 and 200 mg/kg), and MMS (100-400 mg/kg) were administered orally to 10 week old male Wistar rats. The rats were necropsied on the 11th