Principaux documents
8.14126
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Mercaptobenzimidazole, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
209-502-6
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
285-290 °C
Solubilité
0.3 g/L
Densité
1.42 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
752.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 400 °C - closed cup