Documents
8.07521
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
Synonyme(s) :
1-Phenylpropane
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Forme
liquid
Niveau de qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.0 °C - closed cup