Principaux documents
8.07246
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Phenylenediamine
5 G
30,70 €
250 G
49,10 €
1 KG
97,70 €
25 KG
1 220,00 €
30,70 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
30,70 €
250 G
49,10 €
1 KG
97,70 €
25 KG
1 220,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-404-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,70 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
567 °C
Puissance
80 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
267 °C/1013 hPa
Pf
139-141 °C
Température de transition
flash point 156 °C
Densité
1.135 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)