695106
p-Phenylenediamine
sublimed, ≥99%
Synonyme(s) :
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
45,50 €
About This Item
45,50 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
1.08 mmHg ( 100 °C)
Description
anti-fade reagent
Essai
≥99%
Forme
sublimed
pb
267 °C (lit.)
Pf
138-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.