Documents
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
About This Item
Formule linéaire :
4-(NO2)C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
202-808-0
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
456 °C
Puissance
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.6 % (v/v)
Point d'ébullition
238-239 °C/1013 hPa
Pf
50-52 °C
Température de transition
flash point 106 °C
Solubilité
0.26 g/L
Densité
1.39 g/cm3
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.00 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1