Principaux documents
8.05797
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis (diethyl acetal)
for synthesis
Synonyme(s) :
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
204-533-1
Pour en savoir plus sur le produit 8.05797, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
220 °C/1013 hPa
Pf
-90 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup