Principaux documents
8.04807
Sigma-Aldrich
Isophorone
for synthesis
Synonyme(s) :
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
100 ML
25,00 €
1 L
64,10 €
2.5 L
76,40 €
25 L
746,00 €
25,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
25,00 €
1 L
64,10 €
2.5 L
76,40 €
25 L
746,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-126-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-3.8 % (v/v)
pb
210-216 °C/1013 hPa
Pf
-8 °C
Température de transition
flash point 85 °C
Solubilité
14.5 g/L
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C1CC(CC(=C1)C)(C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.0 °C - closed cup