Principaux documents
CRM78345
Supelco
Isophorone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
100 MG
141,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
141,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Beilstein:
1280721
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.77 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
864 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
3.8 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
Pf
−8 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.0 °C - closed cup