Principaux documents
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
100 G
35,80 €
500 G
74,70 €
35,80 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
35,80 €
500 G
74,70 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-690-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,80 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
247-249 °C/1013 hPa
Pf
25-28 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Clé InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup