Principaux documents
8.22203
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexadecylamine, 1-Aminohexadecan, Cetylamine
100 G
35,10 €
500 G
98,10 €
35,10 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
35,10 €
500 G
98,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
205-596-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,10 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
Forme
lumps
pb
330 °C/1013 hPa
Pf
43-46 °C
Température de transition
flash point 140 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
Clé InChI
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
285.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
141 °C - closed cup