284386
N,N-Dimethyldodecylamine
97%
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)dodecane, DDA
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<129 mmHg ( 21 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4375 (lit.)
Point d'ébullition
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
Clé InChI
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene
- in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate
- in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter