42358
Dioctadecylamine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
DODA, Distearylamine
200,00 €
About This Item
200,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Pf
71-73 °C
Solubilité
water: soluble(lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
Clé InChI
HKUFIYBZNQSHQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Dioctadecylamine-BCN (bicyclo[6.1.0]nonyne) conjugate.[5]
- Lipid derivatives of bisethylnorspermine (BSP).[6]
- Functional VP (N-vinylpyrrolidone ) polymers.[7]
- As a reactant in the synthesis of 4,4′-azobis(4-cyano-N,N-dioctadecyl)pentanamide (DODA-501) by reacting with disuccinimidyl 4,4′-azobis(4-cyanovalerate).[8]
- As a reagent in the synthesis of dioctadecyl heptapeptides.[9]
- As a phase transfer and stabilizer agent for gold nanoparticles (AuNPs) in non-polar solvent.[10]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable