Documents
8.03068
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal, N,N-Dimethyldimethoxymethylamine, DMF-DMA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2CHN(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
225-063-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
155 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.3-17.7 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
Pf
-85 °C
Température de transition
flash point 6 °C
Densité
0.895 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3/p+1
Clé InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-O
Description générale
N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal (DMF-DMA) plays an important role in organic synthesis due to its higher reactivity.
  • As a methylating agent, DMF-DMA has been used in the synthesis of methyl esters from acids, methyl ethers, and thioethers from phenols and aromatic thiols.
  • DMF-DMA has been used as a formulating agent to synthesize enamines from active methylenes and active methyl groups, and amidines from amines and amides or thioamide.
  • It is also possible to produce heterocyclic compounds using DMF-DMA by cyclizing two functional groups.
Application
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used:
  • In the synthesis of spirooxindole and pyrazole scaffolds via [3+2] cycloaddition reaction of electron-deficient olefins-based pyrazole motif.
  • As a reagent in the synthesis of3-acetyl-4-arylquinoline-based enaminones under microwave irradiation.
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.893 - 0.897
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Regio-and stereoselective synthesis of spiro-heterocycles bearing the pyrazole scaffold via [3+ 2] cycloaddition reaction
Journal of Molecular Structure, 1250, 131711-131711 (2022)
DMFDMA catalyzed synthesis of 2-((Dimethylamino) methylene)-3, 4-dihydro-9-arylacridin-1 (2H)-ones and their derivatives: in-vitro antifungal, antibacterial and antioxidant evaluations
Kumar L, et al.
open chemistry, 16(1), 1077-1088 (2018)
Dimethylformamide dimethyl acetal as a building block in heterocyclic synthesis
Abu-Shanab FA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 46(5), 801-827 (2009)