1.04410
Mercury(II) acetate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mercury(II) acetate
About This Item
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
40.9 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Substances insoluble in dilute acetic acid
Résidus de réduction
≤0.02%
Pf
178-180 °C (decomposition)
Densité
3.27 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.3%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Hg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Stable -ESiMe3 Complexes of Cu(I) and Ag(I) (E=S, Se) with NHCs: Synthons in Ternary Nanocluster Assembly.: This research discusses the synthesis and characterization of stable Cu(I) and Ag(I) complexes, possibly applicable in nanocluster assembly, which includes Mercury(II) acetate as a catalyst for synthesis processes (Azizpoor Fard et al., 2016).
- Zinc(II), cadmium(II), mercury(II), and ethylmercury(II) complexes of phosphinothiol ligands.: This article explores the coordination chemistry of mercury(II) with phosphinothiol ligands, offering insights into the complexation behavior that can influence analytical methodologies in detecting mercury species (Fernández et al., 2008).
- Microscale preparation of even- and odd-numbered N-acetylheparosan oligosaccharides.: This study includes the use of Mercury(II) acetate in the enzymatic synthesis processes of oligosaccharides, highlighting its role in the preparation of complex biochemical structures (Minamisawa et al., 2006).
Remarque sur l'analyse
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
other heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.3 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)