1.00202
N,N-Diméthylformamide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to Ph. Eur.
according to USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Puissance
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
GC-HS: suitable
Impuretés
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤3.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- high application reliability due to the application test performed on every batch produced
- application-oriented quality due to specified concentrations of residual solvents as defined by ICH
- highly pure solvent with extremely low RS concentrations
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)