Principaux documents
394963
Supelco
N,N-diméthylformamide diméthyl acétal
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Synonyme(s) :
1,1-Diméthoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Diméthoxytriméthylamine
5 ML
105,00 €
10 X 1 ML
287,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
105,00 €
10 X 1 ML
287,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Beilstein:
506020
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
derivatization grade (GC derivatization)
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
>95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
Clé InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′esterate M (N,N-diméthylformamide diméthyl acétal, DMFDMA) est un réactif méthylant. Il a été utilisé dans l'estérification méthylique de l'acide carboxylique et également dans la dérivatisation en une étape des acides aminés en esters méthyliques de N,N-diméthylaminométhylène.[1]
Application
Convient à la dérivatisation de sulfonamides primaires et de l′acide trifluoroacétique.
Il peut être utilisé pour la méthylation de composés hétérocycliques contenant des groupes SH, NH, OH tels que les benzimidazole, naphth[2,3-c]imidazole, imidazo[4,5-c]-pyridine, purine, pyridine, pyrimidine, pyridazine et s-triazolo[4,3-b]pyridazine.[2] Il a été utilisé comme agent de dérivation dans une étude visant à rechercher la cocaïne et la benzoylecgonine dans l'urine en utilisant le GC avec alkylation sur colonne.[3]
Utilisé pour catalyser le couplage des époxydes avec le dioxyde de carbone dans des conditions sans solvant conduisant à des carbonates cycliques.[4]
Utilisée dans la préparation de dérivés de la formamidine,[5][6] qui sont des intermédiaires de synthèse.[7]
Autres remarques
Réactif pour le n-diméthylaminométhylène et les esters méthyliques.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Leo M.L. Nollet
Chromatographic Analysis of the Environment, 315-315 (2005)
Tetrahedron, 50, 2255-2255 (1994)
D. Karashima et al.
Biomedical Mass Spectrometry null
Synthetic Communications, 36, 3141-3141 (2006)
Synthetic Communications, 24, 1617-1617 (1994)