8.02885
Cyclohexylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
14 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
265 °C
Puissance
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
133-134 °C/1013 hPa
Pf
-18 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
Clé InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup