Principaux documents
8.03222
Sigma-Aldrich
Dibutylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutylamine, N-Butyl-1-butanamine
100 ML
29,40 €
1 L
44,80 €
2.5 L
85,50 €
40 KG
721,00 €
29,40 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
29,40 €
1 L
44,80 €
2.5 L
85,50 €
40 KG
721,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-921-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,40 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.3 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C (DIN 51794)
Puissance
189 mg/kg LD50, oral (Rat)
770 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.6-6.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
160 °C/1013 hPa
Pf
-62 °C
Température de transition
flash point 39 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
0.76 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: APPLICATION OF PHASE-TRANSFER CATALYSIS TO THE REACTION OF ACRYLAMIDE WITH DIBUTYLAMINE IN WATER–HEPTANE SYSTEM Description of application: Explores the kinetics of acrylamide and dibutylamine reactions using phase-transfer catalysis, relevant for chemical engineering studies. (GS Simonian, 2014).
  • Paper Title: Kinetic Study of the Acylation Reaction of Dibutylcarbamyl Chloride and Dibutylamine Description of application: Details the kinetics of dibutylcarbamyl chloride and dibutylamine in producing tetrabutylurea, useful in industrial applications. (YB Zhou et al., 2023).
  • Paper Title: Dibutylamine (DBA): A highly efficient catalyst for the synthesis of pyrano pyrimidine derivatives in aqueous media Description of application: Discusses the catalytic role of dibutylamine in synthesizing pharmacologically relevant compounds. (AR Bhat et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.760
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.5 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1