8.02948
Dicyclohexylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Dicyclohexylamine, DCHA
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Limite d'explosivité
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Pf
-0.1 °C
Température de transition
flash point 105 °C
Solubilité
1 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Clé InChI
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup