Key Documents
8.00826
Sigma-Aldrich
Acryloyl chloride
(stabilised with phenothiazine) for synthesis
Synonyme(s) :
Acryloyl chloride, Acrylic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
212-399-0
Pression de vapeur
106.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Point d'ébullition
74-76 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
1.113-1.119 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Clé InChI
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.119
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Phenothiazine. At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F
Point d'éclair (°C)
-1 °C