This material has not been evaluated for stability under high heat conditions. Stock solutions may be filter sterilized.
691550-M
Zinc (II) Protoporphyrin IX
A potent and selective inhibitor of heme oxygenase, the enzyme which generates carbon monoxide (CO) and biliverdin.
Synonyme(s) :
Zinc (II) Protoporphyrin IX, ZnPP-9
101,00 €
En stockDétails
About This Item
101,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMF: soluble
pyridine: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Zn+2].[n-]1c2cc3nc(cc4[n-]c(cc5nc(cc1c(c2CCC(=O)O)C)c(c5C=C)C)c(c4C=C)C)c(c3CCC(=O)O)C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;
Clé InChI
FUTVBRXUIKZACV-RGUWPKJZSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
heme oxygenase
Avertissement
Autres remarques
Bing, O., et al. 1995. NeuroReport 6, 1369.
Hinchliffe, R.F., et al. 1995. Pediatr. Hematol. Oncol. 12, 455.
Kadoya, C., et al. 1995. Stroke 26, 1035.
Ny, L., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 115, 186.
Luo, D., and Vincent, S.R. 1994. Eur. J. Pharmacol. 267, 263.
Marks, G.S., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 753.
Zhuo, M., et al. 1993. Science 260, 1946.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
121°C 15분 고압멸균 오토클레이브를 돌리려고하는데 멸균해도 화학구조상 문제가 없을지에 대하여 여쭙습니다.