C13408
O-(Carboxymethyl)hydroxylamine hemihydrochloride
98%
Synonyme(s) :
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride, (Aminooxy)acetic acid hemihydrochloride, (Carboxymethoxy)amine hemihydrochloride, Hydroxylamine-O-acetic acid hemihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystalline powder
powder or crystals
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NOCC(O)=O.NOCC(O)=O
InChI
1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
Clé InChI
KBXIJIPYZKPDRU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.