654271
MetAP2 Inhibitor, A832234 - Calbiochem
Synonyme(s) :
Methionine aminopeptidase-2 Inhibitor, 2-[({2-[(1Z)-3-(Diethylamino)-1-propenyl]-4-fluorophenyl}-sulfonyl)amino]-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, Methionyl aminopeptidase 2 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
11 nM IC50
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, pale yellow
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13