Principaux documents
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in mouse
100 μL
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
414,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1.51 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable