Principaux documents
6.18554
Supelco
Ammonium acetate
for chromatography, LiChropur
Synonyme(s) :
Ammonium acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for chromatography
Gamme de produits
LiChropur
Chaîne SMILES 
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable